3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,5-Dimethylpiperidine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

186104-25G
SIAL186104-25GEA 40 EUR
SIAL186104-25G
3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₇H₁₅N
Molecular Weight: 113,20 g/mol
MDL: MFCD00005996
CAS-Nummer: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR