2'-Aminoacetophenon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2-Aminophenyl)ethanone hydrochloride, 2′-Aminoacetophenone hydrochloride, o-Aminoacetophenone hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
186228-25G
SIAL186228-25GEA
207
EUR
SIAL186228-25G
2'-Aminoacetophenon Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2'-Aminoacetophenon Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₀ClNO Molecular Weight: 171,6241 g/mol |
MDL:
MFCD00035477 CAS-Nummer: 25384-14-9 EINECS: 246-930-2 |