3-Brombenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: m-Bromobenzoic Acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

186295-25G
SIAL186295-25GEA 60.8 EUR
SIAL186295-25G
3-Brombenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Brombenzoesäure
Formel: C₇H₅BrO₂
Molecular Weight: 201,02 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155 °C
Dichte: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002487
CAS-Nummer: 585-76-2
EINECS: 209-562-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR