(±)-2,4,4-Trimethyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

186678-25G
SIAL186678-25GEA 381 EUR
SIAL186678-25G
(±)-2,4,4-Trimethyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2,4,4-Trimethyl-1-pentanol
Formel: C₈H₁₈O
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,833 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 16325-63-6
EINECS: 240-403-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR