2,6-Difluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,6-Difluorbenzoesäurenitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

186783-50G
SIAL186783-50GEA 78.2 EUR
SIAL186783-50G
2,6-Difluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorbenzonitril
Formel: C₇H₃F₂N
Molecular Weight: 139,1 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C (31 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001778
CAS-Nummer: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR