2-Naphthalinmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
187313-25G
187313-5G
SIAL187313-25GEA
292
EUR
SIAL187313-25G
SIAL187313-5G
2-Naphthalinmethanol, Sigma-Aldrich®
2-Naphthalinmethanol
Formel:
C₁₁H₁₀O Molecular Weight: 158.2000 g/mol |
MDL:
MFCD00004124 CAS-Nummer: 1592-38-7 |