5-Chlor-2-nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

187402-10G
SIAL187402-10GEA 235 EUR
SIAL187402-10G
5-Chlor-2-nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Schmelzpunkt: 79…81 °C
MDL: MFCD00007291
CAS-Nummer: 73033-58-6
EINECS: 277-241-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR