Bis(trimethylsilyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
187437-10G 187437-50G
SIAL187437-10GEA 70.4 EUR
SIAL187437-10G SIAL187437-50G
Bis(trimethylsilyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
Bis(trimethylsilyl)acetylen
Formel: C₈H₁₈Si₂
MDL: MFCD00008276
CAS-Nummer: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9