3-Methyl-4-nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-(Hydroxymethyl)-2-nitrotoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
187631-10G
SIAL187631-10GEA 122 EUR
SIAL187631-10G
3-Methyl-4-nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-4-nitrobenzylalkohol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Schmelzpunkt: 60…62,5 °C
MDL: MFCD00007171
CAS-Nummer: 80866-75-7
EINECS: 279-578-3