2-tert-Butylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

187828-100G
SIAL187828-100GEA 50.8 EUR
SIAL187828-100G
2-tert-Butylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₂₀O
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 13491-79-7
EINECS: 236-806-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR