1,3-Dimethyladamantan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

187836-5G
SIAL187836-5GEA 143 EUR
SIAL187836-5G
1,3-Dimethyladamantan, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyladamantan
Formel: C₁₂H₂₀
Molecular Weight: 164,29 g/mol
Siedepunkt: 201,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,9016 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00074755
CAS-Nummer: 702-79-4
EINECS: 211-870-8
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR