2,5-Dimethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
187879-10G
SIAL187879-10GEA 153 EUR
SIAL187879-10G
2,5-Dimethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₃
Siedepunkt: 122 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00004615
CAS-Nummer: 33524-31-1
EINECS: 251-562-0