3-Iodbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (3-Iodphenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

187887-5G
SIAL187887-5GEA 68.5 EUR
SIAL187887-5G
3-Iodbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3-Iodbenzylalkohol
Formel: C₇H₇IO
Molecular Weight: 234.04 g/mol
Siedepunkt: 252
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004635
CAS-Nummer: 57455-06-8
EINECS: 260-744-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR