2-(3-Methoxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(3-Methoxyphenyl)ethylalkohol, 3-Methoxyphenethylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
187933-1G
SIAL187933-1GEA
27.2
EUR
SIAL187933-1G
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₂O₂ |
MDL:
MFCD00002893 CAS-Nummer: 5020-41-7 EINECS: 225-705-2 |