3-Phenyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

187976-5G
SIAL187976-5GEA 216 EUR
SIAL187976-5G
3-Phenyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1-butanol
Formel: (C₆H₅)CH(CH₃)CH₂CH₂OH
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9834 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 2722-36-3
EINECS: 220-335-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR