6-Hydroxyindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
IMEXINE OBA, Indol-6-ol, 6-Hydroxy-1H-indol, 6-Indolol, 1H-Indol-6-ol
18805-1G-F
SIAL18805-1G-FEA
247
EUR
SIAL18805-1G-F
6-Hydroxyindol, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxyindol
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133,15 g/mol |
MDL:
MFCD00152101 CAS-Nummer: 2380-86-1 EINECS: 417-020-4 UN: 3077 ADR: 9,III |