3-Methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)toluol, (3-Methylphenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

188212-5G
SIAL188212-5GEA 85.1 EUR
SIAL188212-5G
3-Methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3-Methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –20 °C
Dichte: 1,036 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00004646
CAS-Nummer: 587-03-1
EINECS: 209-595-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR