2-(2-Hydroxyethyl)phenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-(2-Hydroxyphenyl)ethylalkohol, 2-Hydroxyphenethylalkohol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

188247-5G
SIAL188247-5GEA 79 EUR
SIAL188247-5G
2-(2-Hydroxyethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,1531 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00002890
CAS-Nummer: 7768-28-7
EINECS: 231-863-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR