3-Methyl-2-nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)-2-nitrotoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
188263-5G
SIAL188263-5GEA 117 EUR
SIAL188263-5G
3-Methyl-2-nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-nitrobenzylalkohol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Schmelzpunkt: 45…47 °C
MDL: MFCD00007182
CAS-Nummer: 80866-76-8
EINECS: 279-579-9