4-Chlor-2-nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
188271-5G
SIAL188271-5GEA
100
EUR
SIAL188271-5G
4-Chlor-2-nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-nitrobenzylalkohol
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Molecular Weight: 187,58 g/mol Schmelzpunkt: 89…90 °C |
MDL:
MFCD00007217 CAS-Nummer: 22996-18-5 EINECS: 245-374-8 |