2-Methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)toluole, (2-Methylphenyl)methanol

188476-10G
SIAL188476-10GEA 59.8 EUR
SIAL188476-10G
2-Methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…35 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 104 °C
MDL: MFCD00004622
CAS-Nummer: 89-95-2
EINECS: 201-954-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR