2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methyl-5-thio-1,3,4-thiadiazole, 5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
188573-25G
SIAL188573-25GEA
27.4
EUR
SIAL188573-25G
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₃H₄N₂S₂ Molecular Weight: 132,21 g/mol |
MDL:
MFCD00038349 CAS-Nummer: 29490-19-5 EINECS: 249-667-1 |