3,5-Dichlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

188735-5G
SIAL188735-5GEA 30.2 EUR
SIAL188735-5G
3,5-Dichlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177.03 g/mol
Siedepunkt: 264
Schmelzpunkt: 82
MDL: MFCD00004634
CAS-Nummer: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1
UN: 2250
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR