2,2-Bis(4-chlorphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,4'-DDOH
188883-1G
SIAL188883-1GEA
200
EUR
SIAL188883-1G
2,2-Bis(4-chlorphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2,2-Bis(4-chlorphenyl)ethanol
Formel:
C₁₄H₁₂Cl₂O Molecular Weight: 267,15 g/mol |
CAS-Nummer:
2642-82-2 EINECS: 220-148-1 |