Nitro-tert-butan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methyl-2-nitropropane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
189022-25G
SIAL189022-25GEA 139 EUR
SIAL189022-25G
Nitro-tert-butan, Sigma-Aldrich®
Nitro-tert-butan
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,059 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007393
CAS-Nummer: 594-70-7
EINECS: 209-851-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II