(±)-4-Phenyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
189685-5G
SIAL189685-5GEA 42.8 EUR
SIAL189685-5G
(±)-4-Phenyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Phenyl-2-butanol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9934 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044349
CAS-Nummer: 2344-70-9
EINECS: 219-055-9