5-Brom-2-methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(5-Brom-2-methoxyphenyl)methanol, 4-Brom-3-(hydroxymethyl)anisol
189693-1G
SIAL189693-1GEA
30.2
EUR
SIAL189693-1G
5-Brom-2-methoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₉BrO₂ Molecular Weight: 217,06 g/mol |
MDL:
MFCD00004630 CAS-Nummer: 80866-82-6 EINECS: 279-586-7 |