(±)-5-Methyl-2-hexanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

189731-25G
SIAL189731-25GEA 92.5 EUR
SIAL189731-25G
(±)-5-Methyl-2-hexanol, Sigma-Aldrich®
(±)-5-Methyl-2-hexanol
Formel: C₇H₁₆O
Molecular Weight: 116,2 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8185 g/cm³ (17.5 °C)
MDL: MFCD00004558
CAS-Nummer: 627-59-8
EINECS: 211-004-9
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR