3-Nitrobenzamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Nitrobenzoesäureamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

189758-25G
SIAL189758-25GEA 79.6 EUR
SIAL189758-25G
3-Nitrobenzamid, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobenzamid
Formel: C₇H₆N₂O₃
Molecular Weight: 166,14 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 140 °C
MDL: MFCD00007984
CAS-Nummer: 645-09-0
EINECS: 211-431-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR