Chromon-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, Chromocarb, 4-Oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
189782-5G
SIAL189782-5GEA
44.3
EUR
SIAL189782-5G
Chromon-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Chromon-2-carbonsäure
Formel:
C₁₀H₆O₄ Molecular Weight: 190,15 g/mol |
MDL:
MFCD00006838 CAS-Nummer: 4940-39-0 EINECS: 225-583-0 |