2',3',4'-Trimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)ethan-1-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

189812-5G
SIAL189812-5GEA 116 EUR
SIAL189812-5G
2',3',4'-Trimethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2',3',4'-Trimethoxyacetophenon
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molecular Weight: 210,23 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15…17 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008726
CAS-Nummer: 13909-73-4
EINECS: 237-678-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR