Ethylmagnesiumbromid ∼39% (w/w) 3 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
189871-800ML
189871-100ML
189871-8L
SIAL189871-800MLEA
336
EUR
SIAL189871-800ML
SIAL189871-100ML
SIAL189871-8L
Ethylmagnesiumbromid ∼39% (w/w) 3 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Ethylmagnesium bromide
Formel:
C₂H₅BrMg |
MDL:
MFCD00000043 CAS-Nummer: 925-90-6 EINECS: 213-127-3 UN: 3399 ADR: 4.3,I |