2,6-Dibrom-4-nitroanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

190268-100G
SIAL190268-100GEA 188 EUR
SIAL190268-100G
2,6-Dibrom-4-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dibrom-4-nitroanilin
Formel: C₆H₄Br₂N₂O₂
Molecular Weight: 295,92 g/mol
Schmelzpunkt: 204…209 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007639
CAS-Nummer: 827-94-1
EINECS: 212-577-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR