3-Phenoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)diphenylether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

190284-25G
SIAL190284-25GEA 90.1 EUR
SIAL190284-25G
3-Phenoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3-Phenoxybenzylalkohol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molecular Weight: 200,24 g/mol
Siedepunkt: 134 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,146 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004636
CAS-Nummer: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR