L-Phenylalaninol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, L(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (S)-(-)-Phenylalaninol, L(-)-Phenylalaninol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
190438-10G 190438-1G
SIAL190438-10GEA 114 EUR
SIAL190438-10G SIAL190438-1G
L-Phenylalaninol, Sigma-Aldrich®
L-Phenylalaninol
Formel: C₉H₁₃NO
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…94 °C
MDL: MFCD00004732
CAS-Nummer: 3182-95-4
EINECS: 221-674-4