2,4,5-Trimethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
190489-5G
SIAL190489-5GEA
119
EUR
SIAL190489-5G
2,4,5-Trimethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trimethoxybenzylalkohol
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Molecular Weight: 198,22 g/mol |
MDL:
MFCD00021966 CAS-Nummer: 30038-31-4 |