L(+)-Isoleucinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
L-Isoleucinol, (S)-(+)-Isoleucinol, (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol, (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
190527-1G
SIAL190527-1GEA
53
EUR
SIAL190527-1G
L(+)-Isoleucinol, Sigma-Aldrich®
L(+)-Isoleucinol
Formel:
C₆H₁₅NO Molecular Weight: 117.19 g/mol |
MDL:
MFCD00004731 CAS-Nummer: 24629-25-2 EINECS: 246-371-4 |