(2-Chlorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Chlorophenylacetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

190632-25G
SIAL190632-25GEA 27 EUR
SIAL190632-25G
(2-Chlorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2-Chlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004317
CAS-Nummer: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR