5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
191353-10G
SIAL191353-10GEA
52.2
EUR
SIAL191353-10G
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
Formel:
C₁₄H₁₂ClNO Molecular Weight: 245,71 g/mol |
MDL:
MFCD00008284 CAS-Nummer: 1022-13-5 EINECS: 213-822-1 |