2-Nitrobenzamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Nitrobenzoesäureamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

191426-10G
SIAL191426-10GEA 61.9 EUR
SIAL191426-10G
2-Nitrobenzamid, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzamid
Formel: C₇H₆N₂O₃
Molecular Weight: 166,14 g/mol
Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176 °C
MDL: MFCD00007976
CAS-Nummer: 610-15-1
EINECS: 210-208-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR