4-tert-Butyl-α-chlortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-tert-Butylbenzylchlorid, p-tert-Butyl-α-chlortoluol, p-tert-Butylbenzylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
191531-5G
SIAL191531-5GEA
37
EUR
SIAL191531-5G
4-tert-Butyl-α-chlortoluol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butyl-α-chlortoluol
Formel:
C₁₁H₁₅Cl Molecular Weight: 182,69 g/mol |
MDL:
MFCD00000918 CAS-Nummer: 19692-45-6 EINECS: 243-228-8 UN: 3265 ADR: 8,II |