3-Methyl-1-phenyl-2-phospholen-1-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1H-phosphole 1-oxide
191744-10G
SIAL191744-10GEA
206
EUR
SIAL191744-10G
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholen-1-oxid, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholen-1-oxid
Formel:
C₁₁H₁₃OP Molecular Weight: 192,2 g/mol |
MDL:
MFCD00014518 CAS-Nummer: 707-61-9 EINECS: 211-901-5 |