3,4-Diaminobenzophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

191760-25G
SIAL191760-25GEA 157 EUR
SIAL191760-25G
3,4-Diaminobenzophenon, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminobenzophenon
Formel: C₁₃H₁₂N₂O
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116…118 °C
MDL: MFCD00007727
CAS-Nummer: 39070-63-8
EINECS: 254-273-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR