α-Chlor-5-methyl-2-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Methyl-2-nitrobenzyl chloride
191779-10G
SIAL191779-10GEA
37.9
EUR
SIAL191779-10G
α-Chlor-5-methyl-2-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-5-methyl-2-nitrotoluol
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,61 g/mol Schmelzpunkt: 41…43 °C |
CAS-Nummer:
66424-91-7 EINECS: 266-359-2 UN: 3261 ADR: 8,II |