cis-Bicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
cis-Tetrahydropentalene-2,5(1H,3H)-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
192104-1G
SIAL192104-1GEA
154
EUR
SIAL192104-1G
cis-Bicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion, Sigma-Aldrich®
cis-Bicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,1600 g/mol |
MDL:
MFCD00003771 CAS-Nummer: 51716-63-3 EINECS: 257-357-2 |