Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
192120-100ML 192120-800ML
SIAL192120-100MLEA 91.6 EUR
SIAL192120-100ML SIAL192120-800ML
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex
Formel: C₂H₉BS
MDL: MFCD00013189
CAS-Nummer: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 3399
ADR: 4.3,I