(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

192384-10G
SIAL192384-10GEA 81.2 EUR
SIAL192384-10G
(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₆O
MDL: MFCD00869995
CAS-Nummer: 99-48-9
EINECS: 202-757-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR