trans-2-Hexensäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

193089-10G
SIAL193089-10GEA 50.3 EUR
SIAL193089-10G
trans-2-Hexensäure, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32 °C
Dichte: 0,946 g/cm³ (45 °C)
MDL: MFCD00002705
CAS-Nummer: 13419-69-7
EINECS: 236-528-5
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR