trans-3-Hexensäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

193097-10G
SIAL193097-10GEA 46.7 EUR
SIAL193097-10G
trans-3-Hexensäure, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14 °C
Dichte: 0,965 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002786
CAS-Nummer: 1577-18-0
EINECS: 216-417-8
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR