2-Amino-4-methylbenzothiazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Methylbenzothiazol-2-ylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

193224-25G
SIAL193224-25GEA 20.4 EUR
SIAL193224-25G
2-Amino-4-methylbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-methylbenzothiazole
Formel: C₈H₈N₂S
Molecular Weight: 164,23 g/mol
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190 °C
MDL: MFCD00005793
CAS-Nummer: 1477-42-5
EINECS: 216-028-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR